Learn More
5-Desmethyl-3-methyl Leflunomide, TRC
Code produit 30358100
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358100 100 mg 100mg
30351975 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD291935100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208401-20-1
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Synonyme 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, 4-Isoxazolecarboxamide, 3-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI), 5-Desmethyl-3-methyl Leflunomide
Nom IUPAC 3-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMILES Cc1nocc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18)
Poids de la formule 270.0616