Learn More
5-(di-tert-butylphosphino)-1’,3’,5’-triphényl-1’H-1,4-bipyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985951 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435160010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-(Di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
CAS 894086-00-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C to 173.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C32H35N4P
Quantité 1 g
Synonyme bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
Clé InChI PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Nom IUPAC ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphénylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 506.62
CID PubChem 11547931
Poids de la formule 506.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.