Learn More
5-(diéthoxyphosphoryl)-5-méthyl-1-pyrroline-N-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide |
| CAS | 157230-67-6 |
| Formule moléculaire | C9H18NO4P |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18NO4P/c1-4-13-15(12,14-5-2)9(3)7-6-8-10(9)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C1(C)CCC=[N+]1[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.22 |
| Poids de la formule | 235.0973 |