Learn More
5-(diisopropylamino)amylamine, Thermo Scientific™
Code produit 10321330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321330 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321330 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00263DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Diisopropylamino)amylamine
CAS 209803-40-7
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H26N2
Quantité 5 g
Synonyme 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
Clé InChI CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
Nom IUPAC N’,N’-di(propan-2-yl)pentane-1,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 186.343
CID PubChem 3790585
Poids de la formule 186.34
Pourcentage de pureté 97%