Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30782322
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30782322 250 mg
30770033 1 g
30765077 100 mg
30769898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30782322 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13981250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
CAS 1431-39-6
Formule moléculaire C12H14N2O2S
Numéro MDL MFCD00004000
Quantité 250 mg
SMILES O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 250.32
Pourcentage de pureté 98%