Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30986817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986817 1 g
30984385 25 g
30972334 5 g
30977035 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30986817 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1233971g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid
CAS 4272-77-9
Formule moléculaire C12H13NO3S
Numéro MDL MFCD00149264
Quantité 1 g
SMILES O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 251.30
Pourcentage de pureté 98%