Learn More
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30959072
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30959072 250 mg
30954053 1 g
30953395 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30959072 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13856250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride
CAS 34523-28-9
Formule moléculaire C12H12FNO2S
Numéro MDL MFCD00042702
Quantité 250 mg
SMILES CN(C)C(C=CC=C12)=C1C=CC=C2S(=O)(F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 253.29
Pourcentage de pureté 98%