Learn More
5-diméthylaminothiophène-2-carbaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Dimethylamino-thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 24372-46-1 |
| Formule moléculaire | C7H9NOS |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NOS/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=O)s1 |
| Nom IUPAC | 5-(diméthylamino)thiophène-2-carboddé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.22 |
| Poids de la formule | 155.0405 |