Learn More
5-épi Emtricitabine, TRC
Code produit 30138175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138175 1 mg 1mg
30009472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5249801MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145986-26-1
Formule moléculaire C8 H10 F N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 247.25
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, α-L-FTC, (2'R,5'R)-Emtricitabine
Nom IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-epi Emtricitabine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 247.0427