Learn More
5-Éthoxy-2-pyrrolidone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Ethoxy-2-pyrrolidone |
| CAS | 39662-63-0 |
| Formule moléculaire | C6H11NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Oxo-5-ethoxypyrrolidine, 5-Ethoxy-2-pyrrolidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-9-6-4-3-5(8)7-6/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOC1CCC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 5-éthoxypyrrolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.16 |
| Poids de la formule | 129.079 |