Learn More
5-Éthyle-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366946 5 g -
11356946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06659.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23074-10-4
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00030605
Clé InChI XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 89989
Nom IUPAC 5-éthylfurane-2-carbalaldéhyde
SMILES CCC1=CC=C(O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-2-furaldehyde
Densité 1.055
Point d’ébullition 79°C to 81°C (12 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 5 g
Beilstein 1982
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%