Learn More
5-Éthyl-2-méthylpyridine(5-Éthyl-2-picoline), TRC
Code produit 30040709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040709 1 g 1g
30008496 100 g 100g
30004029 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9255301G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-90-5
Formule moléculaire C8 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Synonyme Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
Nom IUPAC 5-éthyl-2-méthylpyridine
SMILES CCc1ccc(C)nc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-2-picoline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 121.0891