Learn More
5-Ethyl-2-thiouracil, TRC
Code produit 30007249
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007249 50 mg 50mg
30003658 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007249 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92685550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34171-37-4
Formule moléculaire C6H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 156.21
Synonyme 5-Ethyl-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone;
SMILES CCC1=CN=C(N=C1O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-2-thiouracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Poids de la formule 156.0357
Pourcentage de pureté >95%