Learn More
5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30381119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381119 1 g
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9190051G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-10-2
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Synonyme 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
SMILES O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 142.063