Learn More
5-Éthyl-4-hydroxy-2-méthyl-3(2H)-furanone (mélange d’isomères) ( >80 %), TRC
Code produit 30381729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30381729 1 g -
30373365 10 g 10g
30385823 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9455981G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27538-09-6
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Synonyme 3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-, 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Ethyl-5-methyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2-Methyl-4-hydroxy-5-ethylfuran-3-one, 2-Methyl-5-ethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2-methyl-5-ethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-5-ethyl-2-methyl-3(2H)-furanone, 5-Ethyl-2,3-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-3-furanone, 5-Ethyl-2-methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, HEMF, Homofuraneol, Homofuronol
Nom IUPAC 5-éthyl-4-hydroxy-2-méthylfurane-3-one
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 142.063