Learn More
5-Éthyl-4-hydroxy-2-méthyl-3(2H)-furanone (mélange d’isomères) ( >80 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers) |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 142.063 |