Learn More
Acide 5-éthyl-6-hydroxyhexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Ethyl-6-hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 86476-35-9 |
| Formule moléculaire | C8H16O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5-(Hydroxymethyl)heptanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OCC(CC)CCCC(O)=O |
| Nom IUPAC | acide 5-(hydroxyméthyl)heptanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.21 |
| Poids de la formule | 160.1099 |