Learn More
5-Ethyl-demethyl Lercanidipine, TRC
Code produit 30385790
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385790 100 mg
30369669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30385790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE913200100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 786625-22-7
Formule moléculaire C37H43N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 625.75
Synonyme 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-ethyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Ethyl-demethyl Lercanidipine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H43N3O6/c1-7-45-35(41)32-25(2)38-26(3)33(34(32)29-19-14-20-30(23-29)40(43)44)36(42)46-37(4,5)24-39(6)22-21-31(27-15-10-8-11-16-27)28-17-12-9-13-18-28/h8-20,23,31,34,38H,7,21-22,24H2,1-6H3
Poids de la formule 625.3152