Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5’-éthynyl-2’-désoxyuridine
Code produit 17291222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291222 1 g 1g
17201232 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17291222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466380010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
252.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 252,23
Type de produit 5 '-éthynyl-2 '-désoxyuridine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le DMSO, le méthanol
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine