Learn More
Molecular Probes™ 5-FAM (5-Carboxyfluorescein), single isomer
Description
L’isomère simple, 5-FAM, contient un acide carboxylique qui peut être utilisé pour réagir avec les amines primaires via l’activation carbodiimide de l’acide carboxylique. La fluorescéine est le réactif de dérivatisation fluorescent le plus courant pour le marquage des biomolécules. Outre son absorptivité relativement élevée, son excellent rendement quantique de fluorescence et sa bonne solubilité dans l’eau, la fluorescéine possède une excitation maximale qui correspond étroitement à la ligne spectrale de 488 nm du laser argon-ion.
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | 5-FAM |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Acide carboxylique |
| Marqueur ou colorant | FITC (fluorescéine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Excitation | 488 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?