Learn More
Invitrogen™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Code produit 11563827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Amorce Prism personnalisée
Amorce simple à marquage par fluorescence 5’
Amorces à marquage 5’
Amorces à marquage par fluorescence 5’ Oligo personnalisé
Oligonucléotides, amorces
Quantité:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
300pmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
11563827 Oligonucléotides, amorces 10 000 pmol 1 pièce
15438394 Amorces à marquage 5’ 80 000 pmol 1 kit
11573837 Amorces à marquage par fluorescence 5’ Oligo personnalisé 80 000 pmol 1 pièce
15521134 Amorce simple à marquage par fluorescence 5’ 300 000 pmol 300pmol
11539446 Amorce Prism personnalisée 300 000 pmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11563827 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 450007
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Oligo marqué à l’agent fluorescent 5’
  • Choix des balances livrées
  • Pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR.
  • Tous les oligos sont dessalés ; les grandes échelles d’amorces marquées ont une option pour la purification HPLC
  • Remarque : La purification HPLC réduit le rendement en deux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Recommended Storage
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Oligonucléotides, amorces
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Méthode de purification Dessalé, option de purification HPLC à plus grande échelle
Marqueur ou colorant 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™
Primer Marquage 5’
Quantité 10 000 pmol
Qualité HPLC
Forme En solution ou desséché