Learn More
5-Fluoro-1,3-diméthyl-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416310 1 g 1g
11426310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416310 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27166.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 315-12-8 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 315-12-8
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.155
Numéro MDL MFCD03413407
Clé InChI KDPQDERPJHLWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluoro-2-nitrobenzene, benzene, 5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 4-fluoro-2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene,5-fluoro-1,3-dimethyl-2-nitro, 5-fluoro-2-nitro-1,3-dimethylbenzene
CID PubChem 12651353
Nom IUPAC 5-fluoro-1,3-diméthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[N+](=O)[O-])C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Point de fusion 52°C to 57°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.16
Pourcentage de pureté 98%