Learn More
5-fluoro-1-indanone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10571121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571121 250 mg Flacon en verre 250mg
10167453 1 g Flacon en verre 1g
10434535 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271112500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-84-5
Formule moléculaire C9H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 150.15
Numéro MDL MFCD00041031
Clé InChI WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-1-indanone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-fluoro-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindanone, 5-fluoro indanone, pubchem2388, 5-flouro-1-indanone, pubchem13785
CID PubChem 136537
SMILES FC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-1-indanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35°C to 39°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 92°C to 93°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC 5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoro-1-indanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement