Learn More
5-fluoro-1H-indazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26033.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-1H-indazole
CAS 348-26-5
Point de fusion 122°C to 124°C
Formule moléculaire C7H5FN2
Numéro MDL MFCD04972877
Quantité 1 g
Synonyme 5-fluoroindazole, 5-fluoro-2h-indazole, 1h-indazole, 5-fluoro, chembl16076, 5-fluoranyl-1h-indazole, 2h-indazole, 5-fluoro, acmc-209zy1, indazole, 5-fluoro, 5-fluoro-1h-indazole
Clé InChI LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=NN2
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indazole
Poids moléculaire (g/mol) 136.129
CID PubChem 17842486
Poids de la formule 136.13
Pourcentage de pureté 98%