Learn More
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 700-84-5 |
| Formule moléculaire | C9H7FO |
| Numéro MDL | MFCD00041031 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C1CCC2=C1C=CC(F)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |