Learn More
5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30399643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5909601G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
CAS 2927-71-1
Formule moléculaire C4 H Cl2 F N2
Quantité 1 g
Synonyme Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442
Formule InChI InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
SMILES Fc1cnc(Cl)nc1Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 166.97
Poids de la formule 165.9501