Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluoro-2’-désoxyuridine + de 99 %
Code produit 11916821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11916821 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10144760 100 mg Flacon en verre 100mg
10124860 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11916821 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227600025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-91-9
Formule moléculaire C9H11FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Numéro MDL MFCD00006530
Clé InChI ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonyme floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
CID PubChem 5790
ChEBI CHEBI:60761
Nom IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Point de fusion 148.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Merck Index 15,4144
Conditions de rotation spécifiques + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Rotation spécifique + 35.90
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Poids de la formule 246.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.