Learn More
5’-Fluoro-2’-iodoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442769 250 mg 250mg
15422769 1 g 1g
15432769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66475.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 914225-70-0 | C8H6FIO | 264.04 g/mol
5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5′-fluoro-2′-iodoacétophénone est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 914225-70-0
Formule moléculaire C8H6FIO
Poids moléculaire (g/mol) 264.04
Numéro MDL MFCD09033159
Clé InChI NRLSRIONJVBZDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5'-fluoro-2'-iodoacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethanone, 2'-iodo-5'-fluoroacetophenone, 1-5-fluoro-2-iodophenyl ethan-1-one, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl ethanone, 5-fluoro-2-iodoacetophenone, pubchem15742, 1-5-fluoro-2-iodo-phenyl-ethanone, 1-5-fluoranyl-2-iodanyl-phenyl ethanone
CID PubChem 29934881
Nom IUPAC 1(-5-fluoro-2-iodophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(I)C=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Fluoro-2'-iodoacetophenone
Couleur Marron
Quantité 250 mg
Beilstein 22044599
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 264.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide