Learn More
5-Fluoro-2-iodoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368656 5 g 5g
11358656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17723.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 255724-71-1 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 255724-71-1
Formule moléculaire C6H5FIN
Poids moléculaire (g/mol) 237.02
Numéro MDL MFCD02093953
Clé InChI UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 5-fluoro-2-iodo, 5-fluoro-2-iodo-aniline, 5-fluoro-2-iodo-phenylamine, 2-iodo-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-iodophenylamine, pubchem1535, acmc-20a2iw, 3-fluoro-6-iodoaniline, intermediates-zcf02682, 5-fluoro-2-iodobenzenamine
CID PubChem 2774512
Nom IUPAC 5-fluoro-2-iodoaniline
SMILES NC1=C(I)C=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-iodoaniline
Point de fusion 40°C to 42°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 8478850
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 237.02
Pourcentage de pureté 97%