Learn More
5-Fluoro-2-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460558
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460558 25 g 25g
11440558 1 g 1g
11450558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24684.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19415-51-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19415-51-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00143458
Clé InChI CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2734943
Nom IUPAC 5-fluoro-2-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-methoxy-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-o-anisaldehyde, 5-fluoro-o-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-benzaldehyde, 5-fluoro-o-2-methoxybenzaldehyde, pubchem2636, acmc-209exz, 2-methoxy-5-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde,5-fluoro-2-methoxy
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%