Learn More
Acide 5-fluoro-2-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465507 5 g 5g
15475507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179897-94-0
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD01863526
Clé InChI CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
CID PubChem 2782673
Nom IUPAC acide (5-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 98%