Learn More
Bromure de 5-fluoro-2-méthoxyphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10453510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10453510 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431880500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
% min. CAS 9.68, 85.49
% max. CAS 14.51, 90.32
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9480g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H6BrFMgO
Formule linéaire F(OCH3)C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD01311481
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.948
Synonyme magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
Nom IUPAC magnésium ;1-fluoro-4-méthoxybenzène-5-ide ;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 229.33
CID PubChem 2778879
Poids de la formule 229.33
Forme physique Solution