Learn More
Acide -(5-fluoro-2-méthyl-1H-indene-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15446496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446496 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61410.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
CAS 32004-66-3
Formule moléculaire C12H11FO2
Numéro MDL MFCD01076194
Quantité 250 mg
Synonyme 5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 2-5-fluoro-2-methyl-1h-inden-3-yl acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1h-indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methylindene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenyl-acetic acid, 6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, 2-6-fluoro-2-methyl-3h-inden-1-yl acetic acid, fluoromethylindenylaceticacid, 5-fluoro-2-methyl-3-indenylacetic acid, 5-fluoro-2-methylinden-3-yl acetic acid
Clé InChI QDDPPRDVFIJASZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C2=C(C1)C=CC(=C2)F)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(6-fluoro-2-méthyl-3H-indèn-1-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 206.216
CID PubChem 3015608
Poids de la formule 206.21
Pourcentage de pureté 97%