Learn More
5-Fluoro--méthylaniline,2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487056
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487056 10 g 10g
11497056 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25381.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 367-29-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-29-3
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00007764
Clé InChI JLCDTNNLXUMYFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-fluorotoluene, 5-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-methylaniline, 2-methyl-5-fluoroaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-methyl-phenylamine, 5-fluoro-2-methyl-aniline, 5-fluoro-2-methylphenylamine, 5-fluor-2-methylanilin
CID PubChem 67774
Nom IUPAC 5-fluoro-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylaniline
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 98°C to 100°C (15 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.538
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2637584
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 98%