Learn More
5-fluoro-2-méthylanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441657 5 g 5g
11431657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25629.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 95729-22-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95729-22-9
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.157
Numéro MDL MFCD00673008
Clé InChI CXTIUQIZWCABPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-methylanisole, 4-fluoro-2-methoxytoluene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl-benzene, pubchem2624, 1-methyl-2-methoxy-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-methylphenyl methyl ether, 4-fluoranyl-2-methoxy-1-methyl-benzene, benzene, 4-fluoro-2-methoxy-1-methyl
CID PubChem 2774573
Nom IUPAC 4-fluoro-2-méthoxy-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylanisole
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.16
Pourcentage de pureté 98%