Learn More
Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10755933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10755933 10 g -
10226004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755933 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00317EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 445-05-6
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.63
Numéro MDL MFCD00052958
Clé InChI NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
CID PubChem 136286
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire F(CH3)C6H3SO2Cl
Quantité 10 g
Nom IUPAC 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 97%