Learn More
Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11490483
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11490483 1 g 1g
11400493 5 g 5g
11410493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490483 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12641.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 445-05-6
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.63
Numéro MDL MFCD00052958
Clé InChI NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
CID PubChem 136286
Nom IUPAC Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densité 1.43
Point d’ébullition 130°C to 132°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2643541
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 97%