Learn More
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole, TRC
Code produit 30406596
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406596 500 mg
30397344 100 mg
30400152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF597040500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-75-7
Formule moléculaire C8H6FNS
Poids moléculaire (g/mol) 167.2
Nom IUPAC 5-fluoro-2-methyl-1,3-benzothiazole
SMILES Cc1nc2cc(F)ccc2s1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Poids de la formule 167.0205