Learn More
5-fluoro-2-méthylphénylisothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 167.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |