Learn More
5-Fluoro-2-naphtalénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-2-naphthalenol |
| CAS | 741693-88-9 |
| Formule moléculaire | C10 H7 F O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7FO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| Nom IUPAC | 5-fluoronaphhalène-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.16 |
| Poids de la formule | 162.048 |