Learn More
5-Fluoro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428388 100 g 100g
15408388 5 g 5g
15418388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61806.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-fluoro-2-nitroaniline comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2369-11-1
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00034065
Clé InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitroaniline
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitroaniline
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
CID PubChem 75399
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide