Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384246 1 g 1g
11394246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19327.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 395-81-3
Formule moléculaire C7H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00153175
Clé InChI KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
CID PubChem 587090
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 93°C to 96°C
Point d’ébullition 153°C (23 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1869010
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 98%