Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435517 5 g 5g
15425517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32756.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50594-78-0 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50594-78-0
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD01632196
Clé InChI VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
CID PubChem 3756467
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%