Learn More
5-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 30987955
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
30987955 5 g
30971573 500 g
30982919 1 kg
30970070 10 g
30984736 25 g
30976624 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30987955 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD104725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrotoluene
CAS 446-33-3
Formule moléculaire C7H6FNO2
Numéro MDL MFCD00007283
Quantité 5 g
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Pourcentage de pureté 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.