Learn More
5-fluoro-2-nitrotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451678 10 g 10g
11461678 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13944.09
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-33-3
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00007283
Clé InChI JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
CID PubChem 94956
Nom IUPAC 4-fluoro-2-méthyl-1-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Point de fusion ∼20°C
Densité 1.27
Point d’ébullition 97°C to 98°C (10 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.528
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2046652
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté ≥98%