Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464907 5 g 5g
15454907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32216.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092460-82-6
Formule moléculaire C8H3F4NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.112
Numéro MDL MFCD11519332
Clé InChI DIDAOKVLBIJKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
CID PubChem 57364466
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 205.11
Pourcentage de pureté 97%