Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11309935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309935 1 g 1g
11319935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19901.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90381-08-1
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.113
Numéro MDL MFCD00236276
Clé InChI MITVIZWTPVYRDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde, otf-bad-5f, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem7151, 5-fluoro-2-trifluoromethy-benzaldehyde
CID PubChem 2737538
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.451
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 97%