Learn More
Acide 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11466376
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466376 1 g 1g
11476376 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23149.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654-99-9
Formule moléculaire C8H3F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.10
Numéro MDL MFCD00083521
Clé InChI BRFNBGWEOKQIND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-toluic acid, 2-trifluoromethyl-5-fluorobrnzoic acid, pubchem7873, otf-boa-5f, acmc-209wv9, ksc495k4f, akos akm01163, rarechem al bo 0853
CID PubChem 688294
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 80°C to 83°C
Quantité 1 g
Beilstein 2618195
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥97%