Learn More
Bromure de 5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11476356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476356 1 g 1g
11486356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23135.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 239135-48-9
Formule moléculaire C8H5BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 257.03
Numéro MDL MFCD00236290
Clé InChI MQZWBTRGSDOAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzyl bromide, acmc-1cfdc, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-trifluoromethyl-5-fluoro-benzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, benzene,2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl, a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene;a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 2737578
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-4-fluoro-1-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.4817
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 257.03
Pourcentage de pureté 97%