Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475157 1 g 1g
15485157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32445.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 243459-91-8 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Comme matière première dans la synthèse organique. Utilisé dans l’industrie du colorant. Comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble (0,40 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 243459-91-8
Formule moléculaire C7H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.102
Numéro MDL MFCD00236302
Clé InChI QWLZSSYHAJSEHU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774803
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorométhyle)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 48°C to 52°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.40g/L) (25°C).
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 97%